Drukuj
1-(2,4-Difluorophenyl)biguanide hydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2875-10G PC2875-1G PC2875-5G
APOSPC2875-10GEA 1040 PLN
APOSPC2875-10G APOSPC2875-1G APOSPC2875-5G
1-(2,4-Difluorophenyl)biguanide hydrochloride 97%
1-(2,4-Difluorophenyl)biguanide hydrochloride
Formuła: C₈H₁₀ClF₂N₅
Temp. topnienia: 226…228 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00053015
Numer CAS: 66088-52-6