Drukuj
3,5-Difluoro-DL-phenylalanine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2874L-1G PC2874L-250MG
APOSPC2874L-1GEA 145 PLN
APOSPC2874L-1G APOSPC2874L-250MG
3,5-Difluoro-DL-phenylalanine 97%
3,5-Difluoro-DL-phenylalanine
Formuła: C₉H₉F₂NO₂
Temp. topnienia: 243…245 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061308
Numer CAS: 32133-37-2