Drukuj
3,4-Difluoro-DL-phenylalanine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2874K-1G PC2874K-250MG
APOSPC2874K-1GEA 377 PLN
APOSPC2874K-1G APOSPC2874K-250MG
3,4-Difluoro-DL-phenylalanine 97%
3,4-Difluoro-DL-phenylalanine
Formuła: C₉H₉F₂NO₂
Temp. topnienia: 237…240 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061307
Numer CAS: 32133-36-1