Drukuj
(3,5-Difluorophenyl)acetonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3,5-Difluorobenzyl cyanide, 2-(3,5-Difluorophenyl)acetonitrile
PC2874EL-100G PC2874EL-10G PC2874EL-25G
APOSPC2874EL-100GEA 917 PLN
APOSPC2874EL-100G APOSPC2874EL-10G APOSPC2874EL-25G
(3,5-Difluorophenyl)acetonitrile 98%
(3,5-Difluorophenyl)acetonitrile
Formuła: C₈H₅F₂N
MW: 153.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 221
Temp. topnienia: 34…36 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061278
Numer CAS: 122376-76-5
Jednostka: 3439
ADR: 6.1 III