Drukuj
(3,4-Difluorophenyl)acetonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3,4-Difluorobenzyl cyanide, 2-(3,4-Difluorophenyl)acetonitrile
PC2874EK-100G PC2874EK-25G PC2874EK-5G
APOSPC2874EK-100GEA 0 PLN
APOSPC2874EK-100G APOSPC2874EK-25G APOSPC2874EK-5G
(3,4-Difluorophenyl)acetonitrile 97%
(3,4-Difluorophenyl)acetonitrile
Formuła: C₈H₅F₂N
MW: 153.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 110 °C/13mmHg
Gęstość: 1.244 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009974
Numer CAS: 658-99-1
Numer WE (dawny EINECS): 211-528-8
Jednostka: 3276
ADR: 6.1 III