Drukuj
(2,6-Difluorophenyl)acetonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(2,6-Difluorophenyl)acetonitrile, 2,6-Difluorobenzyl cyanide
PC2874EJ-25G PC2874EJ-5G PC2874EJ-100G
APOSPC2874EJ-25GEA 218 PLN
APOSPC2874EJ-25G APOSPC2874EJ-5G APOSPC2874EJ-100G
(2,6-Difluorophenyl)acetonitrile 98%
(2,6-Difluorophenyl)acetonitrile
Formuła: C₈H₅F₂N
Temp. Wrzenia: 109 °C/27mmHg
Gęstość: 1,238 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 53 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009973
Numer CAS: 654-01-3
Numer WE (dawny EINECS): 211-504-7
Jednostka: 1993
ADR: 3,III