Drukuj
(2,5-Difluorophenyl)acetonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,5-Difluorophenylacetonitrile, 2,5-Difluorobenzyl cyanide
PC2874EH-25G PC2874EH-5G
APOSPC2874EH-25GEA 124 PLN
APOSPC2874EH-25G APOSPC2874EH-5G
(2,5-Difluorophenyl)acetonitrile 98%
(2,5-Difluorophenyl)acetonitrile
Formuła: C₈H₅F₂N
Temp. Wrzenia: 90 °C/5mmHg
Gęstość: 1,233 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 103 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009972
Numer CAS: 69584-87-8
Numer WE (dawny EINECS): 274-051-4
Jednostka: 3276
ADR: 6.1,III