Drukuj
(2,4-Difluorophenyl)acetonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,4-Difluorobenzyl cyanide, 2-(2,4-Difluorophenyl)acetonitrile
PC2874EG-25G PC2874EG-5G PC2874EG-100G
APOSPC2874EG-25GEA 145 PLN
APOSPC2874EG-25G APOSPC2874EG-5G APOSPC2874EG-100G
(2,4-Difluorophenyl)acetonitrile 98%
(2,4-Difluorophenyl)acetonitrile
Formuła: C₈H₅F₂N
MW: 153.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 98 °C/10mmHg
Gęstość: 1.249 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 93 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009971
Numer CAS: 656-35-9
Numer WE (dawny EINECS): 211-514-1
Jednostka: 3276
ADR: 6.1 III