Drukuj
(3,5-Difluorophenyl)acetic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3,5-Difluorophenylacetic acid
PC2874EC-100G PC2874EC-25G PC2874EC-5G
APOSPC2874EC-100GEA 911 PLN
APOSPC2874EC-100G APOSPC2874EC-25G APOSPC2874EC-5G
(3,5-Difluorophenyl)acetic acid 98%
(3,5-Difluorophenyl)acetic acid
Formuła: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
MW: 172.13 g/mol
Temp. topnienia: 68…70 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010316
Numer CAS: 105184-38-1