Drukuj
(3,4-Difluorophenyl)acetic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3,4-Difluorophenylacetic acid
PC2874E-100G PC2874E-25G PC2874E-5G
APOSPC2874E-100GEA 714 PLN
APOSPC2874E-100G APOSPC2874E-25G APOSPC2874E-5G
(3,4-Difluorophenyl)acetic acid 98%
(3,4-Difluorophenyl)acetic acid
Formuła: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
MW: 172.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 259
Temp. topnienia: 47…51 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010002
Numer CAS: 658-93-5
Numer WE (dawny EINECS): 211-527-2