Drukuj
(2,6-Difluorophenyl)acetic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,6-Difluorophenylacetic acid
PC2874D-25G PC2874D-5G PC2874D-100G
APOSPC2874D-25GEA 334 PLN
APOSPC2874D-25G APOSPC2874D-5G APOSPC2874D-100G
(2,6-Difluorophenyl)acetic acid 97%
(2,6-Difluorophenyl)acetic acid
Formuła: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
Temp. topnienia: 100…102 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010001
Numer CAS: 85068-28-6