Drukuj
kwas 2,5-difluorofenylooctowy 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,5-Difluorophenylacetic acid
PC2874C-25G PC2874C-5G
APOSPC2874C-25GEA 327 PLN
APOSPC2874C-25G APOSPC2874C-5G
kwas 2,5-difluorofenylooctowy 97%
kwas 2,5-difluorofenylooctowy
Formuła: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
Temp. topnienia: 123…128 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010000
Numer CAS: 85068-27-5
Numer WE (dawny EINECS): 285-288-8