Drukuj
(2,3-Difluorophenyl)acetic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2874A-100G PC2874A-25G PC2874A-5G
APOSPC2874A-100GEA 656 PLN
APOSPC2874A-100G APOSPC2874A-25G APOSPC2874A-5G
(2,3-Difluorophenyl)acetic acid 97%
(2,3-Difluorophenyl)acetic acid
Formuła: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
Temp. topnienia: 116…120 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040968
Numer CAS: 145689-41-4
Numer WE (dawny EINECS): 279-709-4