Drukuj
3,5-Difluorofenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC2872-100G PC2872-25G
APOSPC2872-100GEA 1280 PLN
APOSPC2872-100G APOSPC2872-25G
3,5-Difluorofenol 98%
3,5-Difluorofenol
Formuła: C₆H₄F₂O
Temp. Wrzenia: 65…68 °C/1mmHg
Temp. topnienia: 54…57 °C
Temp. Zapłonu: 71 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002255
Numer CAS: 2713-34-0
Jednostka: 2925
ADR: 4.1+8,II