Drukuj
3,4-Difluorophenol 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC2871-100G PC2871-25G PC2871-5G
APOSPC2871-100GEA 633 PLN
APOSPC2871-100G APOSPC2871-25G APOSPC2871-5G
3,4-Difluorophenol 99%
3,4-Difluorophenol
Formuła: C₆H₄F₂O
Temp. Wrzenia: 84…86 °C/20mmHg
Temp. topnienia: 34…38 °C
Temp. Zapłonu: 58 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010315
Numer CAS: 2713-33-9
Numer WE (dawny EINECS): 424-300-1
Jednostka: 2925
ADR: 4.1+8,III