Drukuj
2,6-Difluorofenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC2870-100G PC2870-25G PC2870-5G
APOSPC2870-100GEA 1120 PLN
APOSPC2870-100G APOSPC2870-25G APOSPC2870-5G
2,6-Difluorofenol 98%
2,6-Difluorofenol
Formuła: C₆H₄F₂O
Temp. Wrzenia: 59…61 °C/17mmHg
Temp. topnienia: 38…41 °C
Gęstość: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 58 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002158
Numer CAS: 28177-48-2
Numer WE (dawny EINECS): 248-884-9
Jednostka: 2925
ADR: 4.1+8,III