Drukuj
5-Fluoro-1-naphthoic acid 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2868-1G PC2868-5G
APOSPC2868-1GEA 656 PLN
APOSPC2868-1G APOSPC2868-5G
5-Fluoro-1-naphthoic acid 99%
5-Fluoro-1-naphthoic acid
Formuła: C₁₁H₇FO₂
Temp. topnienia: 213…216 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 573-04-6