Drukuj
2,5-Difluorofenol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC2867-100G PC2867-25G
APOSPC2867-100GEA 1450 PLN
APOSPC2867-100G APOSPC2867-25G
2,5-Difluorofenol 97%
2,5-Difluorofenol
Formuła: C₆H₄F₂O
Temp. Wrzenia: 145 °C
Temp. topnienia: 36…42 °C
Temp. Zapłonu: 53 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042501
Numer CAS: 2713-31-7
Jednostka: 1325
ADR: 4.1,II