Drukuj
2,3-Difluorophenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC2865-25G PC2865-5G
APOSPC2865-25GEA 197 PLN
APOSPC2865-25G APOSPC2865-5G
2,3-Difluorophenol 98%
2,3-Difluorophenol
Formuła: C₆H₄F₂O
Temp. Wrzenia: 53…55 °C/25mmHg
Temp. topnienia: 34…38 °C
Temp. Zapłonu: 56 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010262
Numer CAS: 6418-38-8
Jednostka: 1325
ADR: 4.1,III