Drukuj
2,6-Difluoro-3-nitrobenzonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC2863-25G PC2863-5G
APOSPC2863-25GEA 218 PLN
APOSPC2863-25G APOSPC2863-5G
2,6-Difluoro-3-nitrobenzonitrile 98%
2,6-Difluoro-3-nitrobenzonitrile
Formuła: C₇H₂F₂N₂O₂
Temp. topnienia: 50…54 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042254
Numer CAS: 143879-77-0
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III