Drukuj
1,2-Difluoro-4-nitrobenzene 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3,4-Difluoronitrobenzene
PC2862-100G PC2862-500G
APOSPC2862-100GEA 110 PLN
APOSPC2862-100G APOSPC2862-500G
1,2-Difluoro-4-nitrobenzene 99%
1,2-Difluoro-4-nitrobenzene
Formuła: C₆H₃F₂NO₂
Temp. Wrzenia: 76…80 °C/11mmHg
Gęstość: 1,437 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 81 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007198
Numer CAS: 369-34-6
Numer WE (dawny EINECS): 206-718-2