Drukuj
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)aniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2857-1G PC2857-5G PC2857-10G
APOSPC2857-1GEA 633 PLN
APOSPC2857-1G APOSPC2857-5G APOSPC2857-10G
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)aniline 98%
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)aniline
Formuła: C₇H₅BrF₃N
MW: 240.02 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08741383
Numer CAS: 58458-13-2