Drukuj
2-Amino-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Amino-6-trifluoromethylbenzonitrile
PC2853-1G PC2853-250MG PC2853-5G
APOSPC2853-1GEA 139 PLN
APOSPC2853-1G APOSPC2853-250MG APOSPC2853-5G
2-Amino-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
2-Amino-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formuła: C₈H₅F₃N₂
Temp. topnienia: 70…73 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08741381
Numer CAS: 58458-11-0
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III