Drukuj
2-Fluoro-3-nitrotoluene
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Fluoro-1-methyl-3-nitrobenzene
PC2851-100G PC2851-25G
APOSPC2851-100GEA 580 PLN
APOSPC2851-100G APOSPC2851-25G
2-Fluoro-3-nitrotoluene
2-Fluoro-3-nitrotoluene
Formuła: C₇H₆FNO₂
MW: 155.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 110…111 °C/12mmHg
Temp. topnienia: 18…19 °C
Gęstość: 1.28 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 98 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03412242
Numer CAS: 437-86-5