Drukuj
1,3-Difluoro-4-nitrobenzene 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC2850-500G PC2850-100G PC2850-1KG
APOSPC2850-500GEA 203 PLN
APOSPC2850-500G APOSPC2850-100G APOSPC2850-1KG
1,3-Difluoro-4-nitrobenzene 99%
1,3-Difluoro-4-nitrobenzene
Formuła: C₆H₃F₂NO₂
Temp. Wrzenia: 203…204 °C
Temp. topnienia: 10 °C
Gęstość: 1,451 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 90 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007050
Numer CAS: 446-35-5
Numer WE (dawny EINECS): 207-167-0
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III