Drukuj
2,4-Difluoro-6-nitroaniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2849T-100G PC2849T-25G PC2849T-5G
APOSPC2849T-100GEA 917 PLN
APOSPC2849T-100G APOSPC2849T-25G APOSPC2849T-5G
2,4-Difluoro-6-nitroaniline 98%
2,4-Difluoro-6-nitroaniline
Formuła: C₆H₄F₂N₂O₂
Temp. topnienia: 85…87 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00034058
Numer CAS: 364-30-7