Drukuj
4-(Difluoromethoxy)toluene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(Difluoromethoxy)-4-methylbenzene
PC2848M-1G PC2848M-5G
APOSPC2848M-1GEA 899 PLN
APOSPC2848M-1G APOSPC2848M-5G
4-(Difluoromethoxy)toluene 97%
4-(Difluoromethoxy)toluene
Formuła: C₈H₈F₂O
MW: 158.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 50…52 °C/15mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042253
Numer CAS: 1583-83-1
Jednostka: 1993
ADR: 3 III