Drukuj
2-Bromo-4'-(difluoromethoxy)acetophenone 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-(Difluoromethoxy)phenacyl bromide
PC2847T-1G PC2847T-25G PC2847T-5G
APOSPC2847T-1GEA 110 PLN
APOSPC2847T-1G APOSPC2847T-25G APOSPC2847T-5G
2-Bromo-4'-(difluoromethoxy)acetophenone 97%
2-Bromo-4'-(difluoromethoxy)acetophenone
Formuła: C₉H₇BrF₂O₂
Temp. topnienia: 63…68 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00052200
Numer CAS: 141134-24-9
Jednostka: 3261
ADR: 8,III