Drukuj
1-(Difluoromethoxy)-4-nitrobenzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(Difluoromethoxy)nitrobenzene
PC2847S-100G PC2847S-25G PC2847S-5G
APOSPC2847S-100GEA 975 PLN
APOSPC2847S-100G APOSPC2847S-25G APOSPC2847S-5G
1-(Difluoromethoxy)-4-nitrobenzene 98%
1-(Difluoromethoxy)-4-nitrobenzene
Formuła: C₇H₅F₂NO₃
Temp. Wrzenia: 108…110 °C/1,5mmHg
Temp. topnienia: 33…39 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00085009
Numer CAS: 1544-86-1