Drukuj
1-(Difluoromethoxy)-2-nitrobenzene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2847RS-100G PC2847RS-25G PC2847RS-5G
APOSPC2847RS-100GEA 2020 PLN
APOSPC2847RS-100G APOSPC2847RS-25G APOSPC2847RS-5G
1-(Difluoromethoxy)-2-nitrobenzene 97%
1-(Difluoromethoxy)-2-nitrobenzene
Formuła: C₇H₅F₂NO₃
Temp. Wrzenia: 73…75 °C/0,3mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00221470
Numer CAS: 22225-77-0