Drukuj
1-Bromo-4-(difluoromethoxy)benzene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(Difluoromethoxy)bromobenzene
PC2847QP-100G PC2847QP-25G PC2847QP-5G
APOSPC2847QP-100GEA 656 PLN
APOSPC2847QP-100G APOSPC2847QP-25G APOSPC2847QP-5G
1-Bromo-4-(difluoromethoxy)benzene 97%
1-Bromo-4-(difluoromethoxy)benzene
Formuła: C₇H₅BrF₂O
Temp. Wrzenia: 96…98 °C/15mmHg
Gęstość: 1,631 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 34 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00221465
Numer CAS: 5905-69-1
Jednostka: 1993
ADR: 3,III