Drukuj
1-Bromo-2-(difluoromethoxy)benzene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2847QM-100G PC2847QM-25G PC2847QM-5G
APOSPC2847QM-100GEA 865 PLN
APOSPC2847QM-100G APOSPC2847QM-25G APOSPC2847QM-5G
1-Bromo-2-(difluoromethoxy)benzene 97%
1-Bromo-2-(difluoromethoxy)benzene
Formuła: C₇H₅BrF₂O
Temp. Wrzenia: 85…87 °C/15mmHg
Gęstość: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00221468
Numer CAS: 175278-33-8