Drukuj
4-(Difluoromethoxy)benzonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC2847O-5G PC2847O-25G PC2847O-50G
APOSPC2847O-5GEA 269 PLN
APOSPC2847O-5G APOSPC2847O-25G APOSPC2847O-50G
4-(Difluoromethoxy)benzonitrile 98%
4-(Difluoromethoxy)benzonitrile
Formuła: C₈H₅F₂NO
Temp. topnienia: 40…42 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00085006
Numer CAS: 90446-25-6
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III