Drukuj
4-(Difluoromethoxy)benzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2847K-5G PC2847K-1G
APOSPC2847K-5GEA 189 PLN
APOSPC2847K-5G APOSPC2847K-1G
4-(Difluoromethoxy)benzoic acid 98%
4-(Difluoromethoxy)benzoic acid
Formuła: C₈H₆F₂O₃
Temp. topnienia: 165…171 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00221454
Numer CAS: 4837-20-1