Drukuj
4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2847D-25G PC2847D-5G PC2847D-100G
APOSPC2847D-25GEA 363 PLN
APOSPC2847D-25G APOSPC2847D-5G APOSPC2847D-100G
4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde 98%
4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde
Formuła: C₈H₆F₂O₂
Temp. Wrzenia: 58…60 °C/0,5mmHg
Gęstość: 1,295 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 108 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042252
Numer CAS: 73960-07-3