Drukuj
4-(Difluoromethoxy)aniline 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2846E-5G PC2846E-100G PC2846E-25G
APOSPC2846E-5GEA 110 PLN
APOSPC2846E-5G APOSPC2846E-100G APOSPC2846E-25G
4-(Difluoromethoxy)aniline 96%
4-(Difluoromethoxy)aniline
Formuła: C₇H₇F₂NO
MW: 159.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 231 °C
Gęstość: 1.286 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00085005
Numer CAS: 22236-10-8
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 III