Drukuj
4'-(Difluoromethoxy)acetophenone 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(4-(Difluoromethoxy)phenyl)ethanone
PC2846-25G PC2846-5G PC2846-100G
APOSPC2846-25GEA 1040 PLN
APOSPC2846-25G APOSPC2846-5G APOSPC2846-100G
4'-(Difluoromethoxy)acetophenone 98%
4'-(Difluoromethoxy)acetophenone
Formuła: C₉H₈F₂O₂
Temp. Wrzenia: 70…72 °C/0,5mmHg
Temp. topnienia: 18…19 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042250
Numer CAS: 83882-67-1