Drukuj
Hexafluoro-2-methylisopropyl acrylate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2843-1G PC2843-5G
APOSPC2843-1GEA 524 PLN
APOSPC2843-1G APOSPC2843-5G
Hexafluoro-2-methylisopropyl acrylate 98%
Hexafluoro-2-methylisopropyl acrylate
Formuła: C₇H₆F₆O₂
Temp. Wrzenia: 60…61 °C/190mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094206
Numer CAS: 53038-41-8