Drukuj
1,2-Difluoro-4-iodobenzene 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3,4-Difluoroiodobenzene
PC2836-100G PC2836-25G
APOSPC2836-100GEA 414 PLN
APOSPC2836-100G APOSPC2836-25G
1,2-Difluoro-4-iodobenzene 99%
1,2-Difluoro-4-iodobenzene
Formuła: C₆H₃F₂I
Temp. Wrzenia: 177…178 °C
Gęstość: 1,99 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 72 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00044630
Numer CAS: 64248-58-4