Drukuj
Bromek 5-fluoro-2-metoksybenzylu 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC2832-1G PC2832-25G PC2832-5G
APOSPC2832-1GEA 110 PLN
APOSPC2832-1G APOSPC2832-25G APOSPC2832-5G
Bromek 5-fluoro-2-metoksybenzylu 97%
Bromek 5-fluoro-2-metoksybenzylu
Formuła: C₈H₈BrFO
Temp. topnienia: 58…62 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00671769
Numer CAS: 700381-18-6
Jednostka: 3261
ADR: 8,III