Drukuj
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2829-1G PC2829-5G
APOSPC2829-1GEA 714 PLN
APOSPC2829-1G APOSPC2829-5G
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid 98%
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid
Formuła: C₇HBrF₄O₂
Temp. topnienia: 144…145 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075244
Numer CAS: 4707-24-8