Drukuj
3',5'-Difluoro-4'-hydroxypropiophenone 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2828-1G PC2828-5G PC2828-25G
APOSPC2828-1GEA 211 PLN
APOSPC2828-1G APOSPC2828-5G APOSPC2828-25G
3',5'-Difluoro-4'-hydroxypropiophenone 98%
3',5'-Difluoro-4'-hydroxypropiophenone
Formuła: C₉H₈F₂O₂
Temp. topnienia: 128…132 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061287
Numer CAS: 178374-78-2