Drukuj
2,6-Dibromo-4-fluorphenyl isocyanate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC28258-1G PC28258-25G PC28258-5G
APOSPC28258-1GEA 218 PLN
APOSPC28258-1G APOSPC28258-25G APOSPC28258-5G
2,6-Dibromo-4-fluorphenyl isocyanate 97%
2,6-Dibromo-4-fluorphenyl isocyanate
When melted, may contain small amount of sediment.
Formuła: C₇H₂Br₂FNO
MW: 294.91 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00037041
Numer CAS: 76393-18-5
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III