Drukuj
Ethyl-4-cyano-3-fluorobenzenecarboxylate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Ethyl 4-cyano-3-fluorobenzoate
PC28230-1G PC28230-5G
APOSPC28230-1GEA 392 PLN
APOSPC28230-1G APOSPC28230-5G
Ethyl-4-cyano-3-fluorobenzenecarboxylate 95%
Ethyl-4-cyano-3-fluorobenzenecarboxylate
Formuła: C₁₀H₈FNO₂
MW: 193.18 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09607944
Numer CAS: 952183-53-8