Drukuj
2-{[(4-Fluorophenyl)methyl]amino}-2-methylpropanenitrile 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC28223-1G PC28223-5G
APOSPC28223-1GEA 899 PLN
APOSPC28223-1G APOSPC28223-5G
2-{[(4-Fluorophenyl)methyl]amino}-2-methylpropanenitrile 95%
2-{[(4-Fluorophenyl)methyl]amino}-2-methylpropanenitrile
Formuła: C₁₁H₁₃FN₂
MW: 192.24 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD10014477
Numer CAS: 1018539-78-0