Drukuj
2-Methoxy-4-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC28201-1G PC28201-250MG PC28201-5G
APOSPC28201-1GEA 946 PLN
APOSPC28201-1G APOSPC28201-250MG APOSPC28201-5G
2-Methoxy-4-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene 95%
2-Methoxy-4-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene
Formuła: C₈H₆F₃NO₃
MW: 221.14 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04112485
Numer CAS: 453560-74-2
Jednostka: 3261
ADR: 8 III