Drukuj
1,1-Difluoroetylen 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,1-Difluoroethene, Vinylidene fluoride
PC2810-100G PC2810-225G
APOSPC2810-100GEA 2320 PLN
APOSPC2810-100G APOSPC2810-225G
1,1-Difluoroetylen 99%
1,1-Difluoroetylen
Formuła: C₂H₂F₂
MW: 64.03 g/mol
Temp. Wrzenia: –83 °C
Temp. topnienia: –144 °C
Gęstość: 0.617 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: <–60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000448
Numer CAS: 75-38-7
Jednostka: 1959
ADR: 2.1