Drukuj
2,2-Difluoroethyl acetate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC2808-25G PC2808-5G PC2808-100G PC2808-1G
APOSPC2808-25GEA 1820 PLN
APOSPC2808-25G APOSPC2808-5G APOSPC2808-100G APOSPC2808-1G
2,2-Difluoroethyl acetate 97%
Formuła: C₄H₆F₂O₂
Temp. Wrzenia: 105 °C
Gęstość: 1,2025 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 22 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00069133
Numer CAS: 1550-44-3
Jednostka: 3272
ADR: 3,II