Drukuj
3-(4-Fluorobenzyl)-5,5-dimethyl-1H-imidazole-2,4(3H,5H)-dione 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC27994-1G PC27994-5G
APOSPC27994-1GEA 609 PLN
APOSPC27994-1G APOSPC27994-5G
3-(4-Fluorobenzyl)-5,5-dimethyl-1H-imidazole-2,4(3H,5H)-dione 95%
3-(4-Fluorobenzyl)-5,5-dimethyl-1H-imidazole-2,4(3H,5H)-dione
Formuła: C₁₂H₁₃FN₂O₂
MW: 236.25 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD05975052
Numer CAS: 860787-36-6