Drukuj
3-Fluoro-5-methoxybenzyl bromide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC2797-1G PC2797-500MG PC2797-5G
APOSPC2797-1GEA 342 PLN
APOSPC2797-1G APOSPC2797-500MG APOSPC2797-5G
3-Fluoro-5-methoxybenzyl bromide 97%
3-Fluoro-5-methoxybenzyl bromide
Formuła: C₈H₈BrFO
MW: 219.0509 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08741378
Numer CAS: 914637-29-9
Jednostka: 3265
ADR: 8 III